Learn More
Nickel Electro™ Nickel 201 Laboratory Dishes
Codice prodotto. 12797356 Sfoglia Tutto Nickel-Electro Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
45 mL
73 mL
100 mL
110 mL
170 mL
Diametro (sistema metrico):
55 mm
60 mm
70 mm
75 mm
85 mm
90 mm
Altezza (sistema metrico):
16 mm
19 mm
25 mm
30 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
12797356 110 mL 75 mm 25 mm Pezzo
12777356 45 mL 60 mm 16 mm Pezzo
12767356 45 mL 55 mm 19 mm Pezzo
12717366 100 mL 90 mm 16 mm Pezzo
12787356 73 mL 70 mm 19 mm Pezzo
12707366 170 mL 85 mm 30 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 12797356 Fornitore Nickel Electro™ N. del fornitore 505
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.30€
    27.36€ / pezzi 1
    Risparmia 5.94€
    17% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 17-12-2026
Nickel Electro™ Nickel 201 Laboratory Dishes are made to resist corrosive enviroments, which make it useful for maintaining product purity.
  • 99.6% nickel purity
  • Crevice free
  • High thermal and electrical conductivities
  • Low gas content
  • Low vapor pressure
  • Ideal for lab crucibles that are capable of withstanding oxidizing furnace atmospheres up to 1100°C
Specifica
Forma del fondo Piatto
Capacità (sistema metrico) 110 mL
Materiale Nickel
Forma Round
Tipo Evaporating Dish
Finitura interna Bright
Altezza (sistema metrico) 25 mm
Diametro (sistema metrico) 75 mm