Learn More
Nickel, 99.9%, (trace metal basis), powder, -325 mesh, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10562791 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10562791 100 g Plastic bottle 100g
10761661 25 g Plastic bottle 25g
10003863 500 g Plastic bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 10562791 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 193611000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per analisi con tracce estremamente ridotte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-02-0
Formula molecolare Ni
Molecular Weight (g/mol) 58.69
Numero MDL MFCD00011137 MFCD06798735
InChI Key PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
IUPAC Name nickel
SMILES [Ni]
Specifica
Materiale o nome chimico Nickel
Colore Brown-Gray
Nota nome 99.9%, -325 mesh
Punto di fusione 1455.0°C
Punti di ebollizione 2730.0°C
CAS min. % 99.85
CAS max % 100.0
Densità 8.9
Quantità 100 g
Imballaggio Plastic bottle
Intervallo percentuale saggio 99.9%
Forma Fine Powder
Fieser 12,335; 13,197; 17,296
Indice di Merck 15, 6583
Peso formulazione 58.7
Percent Purity 99.9%
Grado Base per metalli in tracce