Learn More
Nickel, 99.97%, (trace metal basis), spheres, 5 to 11 mm, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10533951 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10533951 250 g Plastic bottle 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10533951 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 201672500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per analisi con tracce estremamente ridotte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Nickel
Nota nome p.a.
CAS 7440-02-0
Punto di fusione 1455.0°C
Punti di ebollizione 2732.0°C to 2837.0°C
CAS min. % 99.95
CAS max % 100.0
Densità 8.9
Quantità 250 g
Imballaggio Plastic bottle
Intervallo percentuale saggio 99.97%
Forma Sphere
Formula molecolare Ni
Numero MDL MFCD00011137 MFCD06798735
Fieser 12,335; 13,197; 17,296
Indice di Merck 15, 6583
Sinonimo raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
InChI Key PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ni]
IUPAC Name nickel
Molecular Weight (g/mol) 58.69
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
Peso formulazione 58.7
Percent Purity 99.97%
Grado Base per metalli in tracce
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Nickel, spheres, 5 to 11 mm
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.