Learn More
Nickel, 99.995%, (trace metal basis), powder, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10068339 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10068339 50 g Flacone in plastica 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 10068339 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 436780500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per analisi con tracce estremamente ridotte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Punti di ebollizione 2730.0°C
Materiale o nome chimico Nickel
Punto di fusione 1455.0°C
CAS 7440-02-0
Quantità 50 g
Intervallo percentuale saggio 99.995%
Formula molecolare Ni
Numero MDL MFCD00011137 MFCD06798735
Indice di Merck 15,6583
Sinonimo raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dilute hno3
InChI Key PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ni]
IUPAC Name nickel
Molecular Weight (g/mol) 58.69
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
Peso formulazione 58.7
Percent Purity 99.995%
Grado Base per metalli in tracce
Imballaggio Flacone in plastica