Learn More
Nickel acetylacetonate, 96%
Codice prodotto. 10437710 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10437710 25 g Bottiglia in vetro 25g
10251123 5 g Bottiglia in vetro 5g
10371094 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10437710 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 128260250
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 3264-82-2 | C10H14NiO4 | 256.91 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3264-82-2
Formula molecolare C10H14NiO4
Molecular Weight (g/mol) 256.91
Numero MDL MFCD00000024
InChI Key BMGNSKKZFQMGDH-FDGPNNRMSA-L
Sinonimo nickel ii acetylacetonate, bis 2,4-pentanedionato nickel ii hydrate, acetylacetone nickel ii salt, bis 2,4-pentanedionato nickel ii
PubChem CID 53384569
IUPAC Name nickel(2+);(E)-4-oxopent-2-en-2-olate
SMILES [Ni++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Nickel acetylacetonate
CAS min. % 95.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 230°C
Colore Yellow
Punti di ebollizione 220°C (11.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (Complexometry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Fieser 05,471; 06,417; 07,250; 08,42; 17,201
Indice di Merck 15, 6585
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,chloroform and benzene,insoluble in ether and ligroin
Peso formulazione 256.9
Percent Purity 96%
Forma fisica Liquid