Learn More
Nickel bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
Codice prodotto. 15492837
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15492837 1 g 1g
15412847 250 mg 250mg
15402847 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15492837 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 047102.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 207861-63-0 | C4F12N2NiO8S4 | 618.964 g/mol
Nickel(II) Bis(trifluoromethanesulfonyl)imide is used as Surface treatment, Synthesis and catalysis. It is also used as a ionic liquid in synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 207861-63-0
Formula molecolare C4F12N2NiO8S4
Molecular Weight (g/mol) 618.964
Numero MDL MFCD23380174
InChI Key VFUSIQAHVPEYFD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo nickel bis-trifluoromethanesulfonimide
PubChem CID 131875825
IUPAC Name bis(trifluoromethylsulfonyl)azanide;nickel(2+)
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[Ni+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Nickel bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
Colore Green
Forma fisica Solid
Quantità 1 g
Sensibilità Hygroscopic
Formula lineare [(CF3SO2)2N]2Ni
Numero UN UN3261
Informazioni di solubilità It is soluble in water.
Peso formulazione 618.96
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Nickel bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H350-Può provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Nickel bis(trifluoromethylsulfonyl)imide