Learn More
Nickel Chromium powder, -140+325 mesh, 97% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11352198
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 11352198
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 013108.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Nickel Chromium powder is used in devices where electric heating is required. It is also used as thermocouples, high temperature corrosion resistant alloys, wear resistant alloys. It is also used in duplex tubing for coal-fired superheating tubing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 11106-97-1
Formula molecolare CrNi
Molecular Weight (g/mol) 110.69
Numero MDL MFCD00673110
InChI Key VNNRSPGTAMTISX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo nickel chromium, nickel-chromium, nicr, nickel chromium lump, chromium, compd. with nickel 1:1, chromium nickel, acmc-1byoe, nickel chromium powder,-140+325 mesh, nickel chromium wire, 1.0mm 0.04in dia, nickel chromium wire, 0.25mm 0.01in dia
PubChem CID 11320920
IUPAC Name chromium;nickel
SMILES [Cr].[Ni]
Specifica
Materiale o nome chimico Nickel Chromium powder
Media Mol. Peso o mole Intervallo di peso Ni:Cr; 80:20 wt%
Densità 3.1g/mL
Quantità 100 g
Dimensioni maglia −140+325 Mesh
Odore Odorless
Forma Powder
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN3178
Percent Purity 97%