Learn More
Nickel Copper foil, alloy 400, 0.81mm (0.032 in.) thick, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15486795
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15486795 150 x 150 mm Pezzo
15496795 300 x 300 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15486795 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 045169.GT
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Nickel Copper foil, Alloy 400
Nota nome 0.81mm (0.032 in.) thick
Media Mol. Peso o mole Intervallo di peso Ni:Cu; 67:33 wt%
Quantità 150 x 150 mm
Forma Foil
Numero MDL MFCD00801098