Learn More
Thermo Scientific Chemicals Nickel Cover for Crucible
16.10€ - 131.00€
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantity & Availability | ||||
15411367
|
Thermo Scientific™
035901.KT |
For 36040 crucible | 500 mL |
92.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15431397
|
Thermo Scientific™
035987.KT |
For 35946 crucible | 75 mL |
40.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15491397
|
Thermo Scientific Chemicals
036006.KT |
For 35889 crucible | 5 mL |
20.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15421407
|
Thermo Scientific Chemicals
036021.KT |
For 35925 crucible | 50 mL |
29.70€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15441407
|
Thermo Scientific™
036023.KT |
For 35969 crucible | 45 mL |
16.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15471407
|
Thermo Scientific™
036027.KT |
For 36071 crucible | 55 mL |
16.15€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15411417
|
Thermo Scientific Chemicals
036042.KT |
For 35906 crucible | 20 mL |
19.60€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15461417
|
Thermo Scientific™
036059.KT |
For 35904 crucible | 30 mL |
24.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15401437
|
Thermo Scientific™
036082.KT |
For 35927 crucible | 25 mL |
16.70€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15411447
|
Thermo Scientific™
036113.KT |
For 35991 crucible | 35 mL |
16.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15451377
|
Thermo Scientific™
035942.KT |
For 36057 crucible | 100 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
15401387
|
Thermo Scientific™
035959.KT |
For 36053 crucible | 100 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
15461357
|
Thermo Scientific™
035895.KT |
For 36034 crucible | 1000 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
15441397
|
Thermo Scientific™
036000.KT |
For 35883 crucible | 20 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
15471367
|
Thermo Scientific™
035921.KT |
For 36084 crucible | 250 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
15491367
|
Thermo Scientific™
035923.KT |
For 36019 crucible | 250 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||