Learn More
Nickel Electro™ Nickel Crucible
Nickel Electro™ Nickel Crucible is crevice free and suitable for temperatures up to 350°C.
18.05€ - 111.00€
Specifica
Materiale | Nickel |
---|---|
Quantità | 10 Pk. |
Autoclavabile | Yes |
Product Type Specs | Crucible |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Spessore (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Spessore (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11479589
|
Nickel Electro™
19 |
130 mL | 60 mm | 1 mm |
51.05€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11439589
|
Nickel Electro™
15 |
25 mL | 35 mm | 1 mm |
24.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11449589
|
Nickel Electro™
16 |
30 mL | 40 mm | 1 mm |
28.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11459589
|
Nickel Electro™
17 |
50 mL | 45 mm | 1 mm |
45.25€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11469589
|
Nickel Electro™
18 |
70 mL | 50 mm | 1 mm |
39.85€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11429599
|
Nickel Electro™
39 |
70 mL | 50 mm | 2 mm |
111.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11419579
|
Nickel Electro™
6 |
50 mL | 45 mm | 0.5 mm |
27.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11499589
|
Nickel Electro™
27 |
30 mL | 40 mm | 1.5 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
11489589
|
Nickel Electro™
25 |
15 mL | 30 mm | 1.5 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
12857663
|
Nickel Electro™
13 |
10 mL | 30 mm | 1 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
- 99.6% nickel purity
- Crevice free
- High thermal and electrical conductivities
- Low gas content
- Low vapor pressure
- Cost effective replacement for platinum
Specifica
Nickel | |
10 Pk. | |
Yes | |
Crucible |