Learn More
Nickel(II) chloride, 98%
Codice prodotto. 10414905 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10414905 50 g Glass bottle 50g
10222463 250 g Glass bottle 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10414905 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 387320500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Nickel(II) chloride, 98%, Cl2Ni, CAS Number-7718-54-9, 250g, 97.5% min. (Argentometry), 100.0, CHEBI:34887, Brown to Orange, 231-743-, 129.6, GHS Signal Word: Danger | CAS: 7718-54-9 | Cl2Ni | 129.6 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7718-54-9
Numero MDL MFCD00011142
InChI Key QMMRZOWCJAIUJA-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 24385
ChEBI CHEBI:34887
Specifica
Materiale o nome chimico Nickel(II) chloride
Punto di fusione 1001.0°C
Colore Brown to Orange
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Forma fisica Powder
Quantità 50 g
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (Argentometry)
Formula molecolare Cl2Ni
Formula lineare NiCl2
Indice di Merck 15, 6590
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble
SMILES Cl[Ni]Cl
IUPAC Name dichloronickel
Molecular Weight (g/mol) 129.6
Peso formulazione 129.6
Percent Purity 98%
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Nickel(II) chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • cancerogenicità Categoria 1A
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H350i-Può provocare il cancro se inalato.
  • H360D-Può nuocere al feto.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.