Learn More
Nickel(II) Chloride Anhydrous, TRC
Codice prodotto. 30479225
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
500 mg
2.5 g
Dimensione della confezione:
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30479225 250 mg 250mg
30477613 500 mg -
30470036 2.5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30479225 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN395053250MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7718-54-9
Formula molecolare NiCl2
Molecular Weight (g/mol) 129.6
IUPAC Name nickel(2+);dichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Ni+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Nickel(II) Chloride Anhydrous
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/2ClH.Ni/h2*1H;/q;;+2/p-2
Peso formulazione 127.8731