Learn More
Nickel(II) Chloride Hexahydrate, 98%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10408800 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Recipiente per polveri in plastica
Dimensione della confezione:
500g
Codice prodotto. 10408800
Marca: Fisher Chemical N/1600/53
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
CAS 7791-20-0
Colore Green
pH 4 to 6
Forma fisica Solid
Quantità 500 g
Formula molecolare Cl2Ni·6H2O
Numero MDL 149809
Peso formulazione 237.71g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
Pressione del vapore 1mmHg 615.6
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Nickel(II) chloride hexahydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • cancerogenicità Categoria 1A
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H350i-Può provocare il cancro se inalato.
  • H360D-Può nuocere al feto.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Nickel(II) chloridehexahydrate (1:2:6),Nickel(II) chloride
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.