Learn More
Nickel(II) cyanide tetrahydrate
Codice prodotto. 11378278
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 11378278
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 039480.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
For Metallurgy, Nickel-Plating | CAS: 13477-95-7 | C2H8N2NiO4 | 182.789 g/mol
Applied in metallurgy, nickel-plating industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13477-95-7
Formula molecolare C2H8N2NiO4
Molecular Weight (g/mol) 182.789
Numero MDL MFCD00049490
InChI Key VHHVAACTKRUWEK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo nickel ii cyanide tetrahydrate, ni cn 2 tetrahydrate, acmc-20ak3a, nickel cyanide tetrahydrate, c2n2ni.4h2o, nickel dicyanide tetrahydrate
PubChem CID 71317429
IUPAC Name nickel(2+);dicyanide;tetrahydrate
SMILES [C-]#N.[C-]#N.O.O.O.O.[Ni+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Nickel(II) cyanide tetrahydrate
Punto di fusione 200°C-4H2O
Colore Green
Forma fisica Powder
Quantità 10 g
Informazioni di solubilità Insoluble in water. Soluble in ammonium carbonate,ammonia,alkali cyanides
Peso formulazione 182.73 (110.73 Anhydrous)
Aspetto Light green powder