Learn More
Nickel(II) Nitrate Hexahydrate, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15642640 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
15642640 500 g Flacone in polietilene 500g
15632640 100 g Flacone in polietilene 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15642640 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 244074500G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Crystals or chunks
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13478-00-7
Formula molecolare H12N2NiO12
Molecular Weight (g/mol) 290.79
Numero MDL MFCD00149805
InChI Key AOPCKOPZYFFEDA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo nickel nitrate hexahydrate, nickel ii nitrate hexahydrate, nickel dinitrate hexahydrate, nickel 2+ dinitrate hexahydrate, unii-xbt61wlt1j, nickelous nitrate hexahydrate, nickel 2+ nitrate, hexahydrate, xbt61wlt1j, nitric acid, nickel 2+ salt, hexahydrate, nickel ii nitrate, hexahydrate 1:2:6
PubChem CID 61630
IUPAC Name nickel(2+);dinitrate;hexahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.[Ni++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Nickel(Ii) Nitrate Hexahydrate
Punto di fusione 56°C
Colore Blue Green
Forma fisica Crystals and/or Chunks
Quantità 500 g
Formula lineare Ni(NO3)2 · 6H2O
Numero UN UN2725
Peso formulazione 290.79g/mol
Imballaggio Flacone in polietilene
Aspetto Moist Crystals. Chunks or Chips
Densità 2.05g/mL at 25°C