Learn More
Nickel(II) nitrate hexahydrate, Puratronic™, 99.9985% (metals basis)
Codice prodotto. 11386937
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11386937 5 g 5g
11366937 50 g 50g
11376937 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11386937 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 010816.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 13478-00-7 | H12N2NiO12 | 290.79 g/mol
It is used as a precursor in the manufacturing of other nickel salts and supported nickel catalysts. It finds use as a catalyst in organic synthesis. Further it is used in electroplating and as a mordent in textile dyeing. It is a precursor for preparing nickel sulfide-reduced graphene oxide (RGO) composite powders with high initial capacities and good cycling performance. It can be employed in the preparation of nickel and nickel oxide nanocrystals impregnated O-MWCNTs (oxygen-functionalized multi-walled carbon nanotubes) with potential applications in semiconductor industries. It finds use in improving cycling stability ad rate capability of Li2MnO3.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13478-00-7
Formula molecolare H12N2NiO12
Molecular Weight (g/mol) 290.79
Numero MDL MFCD00149805
InChI Key AOPCKOPZYFFEDA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo nickel nitrate hexahydrate, nickel ii nitrate hexahydrate, nickel dinitrate hexahydrate, nickel 2+ dinitrate hexahydrate, unii-xbt61wlt1j, nickelous nitrate hexahydrate, nickel 2+ nitrate, hexahydrate, xbt61wlt1j, nitric acid, nickel 2+ salt, hexahydrate, nickel ii nitrate, hexahydrate 1:2:6
PubChem CID 61630
SMILES O.O.O.O.O.O.[Ni++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifica
Punti di ebollizione 137°C
Materiale o nome chimico Nickel(II) nitrate hexahydrate
Punto di fusione 56.7°C
Colore Green
Forma fisica Crystalline Aggregates
Quantità 5 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Formula lineare Ni(NO3)2·6H2O
Numero UN UN2725
Indice di Merck 14,6513
Informazioni di solubilità Very soluble in water. Soluble in ethanol.
IUPAC Name nickel(2+);dinitrate;hexahydrate
Peso formulazione 290.80 (182.70 Anhydrous)
Percent Purity 99.9985%
Grado Puratronic
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
Densità 2.05 g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Nickel(II) nitrate hexahydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • cancerogenicità Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Solido comburente Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H350i-Può provocare il cancro se inalato.
  • H360D-Può nuocere al feto.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P405-Conservare sotto chiave.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Nickel(II) nitrate,hexahydrate