Learn More
Nickel(II) oxide, 97%, green, reagent, powder
Codice prodotto. 10740292 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 10740292
Marca: Thermo Scientific Acros 415585000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1313-99-1 | NiO | 74.69 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1313-99-1
Formula molecolare NiO
Molecular Weight (g/mol) 74.69
Numero MDL MFCD00011145
InChI Key GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo nickel ii oxide, nickel monoxide, bunsenite, nickelous oxide, nickel oxide, mononickel oxide, nickel protoxide, black nickel oxide, nickel 2+ oxide
PubChem CID 14805
IUPAC Name oxonickel
SMILES O=[Ni]
Specifica
Materiale o nome chimico Nickel(II) oxide
Punto di fusione 1960°C
Nota nome 97%
Colore Green
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Forma fisica Powder
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio 96% min. (Complexometry)
Formula lineare NiO
Indice di Merck 15, 6597
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: insoluble in caustic solutions,soluble in acids and ammonium hydroxide
Peso formulazione 74.7
Percent Purity 97%
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 6.67
Densità 6.6700g/mL
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Nickel(II) oxide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 1A
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H350i-Può provocare il cancro se inalato.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.