Learn More
Nickel(II) sulfamate hydrate
Descrizione
Nickel(II) sulfamate is used as an electro plating and surface treating agent. It finds application in metal coloring and casting.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Nickel(II) sulfamate hydrate |
| Colore | Blue |
| Forma fisica | Crystalline |
| Quantità | 250 g |
| Numero UN | UN3077 |
| Informazioni di solubilità | Soluble in water. |
| IUPAC Name | nickel(2+);disulfamate |
| Peso formulazione | 250.86 (Anhydrous) |
| Odore | Odorless |
Sicurezza e movimentazione
- Nickel(II) sulfamate hydrate
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- cancerogenicità Categoria 1A
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
- H302-Nocivo se ingerito.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
- H350i-Può provocare il cancro se inalato.
- H360D-Può nuocere al feto.
- H372-Provoca danni agli organi.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: Nickel(II) sulfamatehydrate