Learn More
Nickel(II) Sulfate Heptahydrate, purum p.a; ≥99.0% (KT), Honeywell™
Sfoglia Tutto Solstice Research Chemicals ProdottiDescrizione
- Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Nickel(II) sulfate heptahydrate |
| Forma fisica | Crystalline |
| Quantità | 250 g |
| Formula lineare | NiSO4 · 7H2O |
| Numero UN | UN3077 |
| Peso formulazione | 280.86g/mol |
| Percent Purity | ≥99.0% (KT) |
| Imballaggio | Flacone in polietilene |
| Densità | 1.948g/mL at 25°C |