Learn More
Nickel(II) Sulfate Heptahydrate, purum p.a; ≥99.0% (KT), Honeywell™
Codice prodotto. p-7120622 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
15666890 250 g Flacone in polietilene 250g
15656890 1 kg Flacone in polietilene 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15666890 Fornitore Honeywell Research Chemicals N. del fornitore 72285250G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Purum p.a., crystallized,≥99.0%
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10101-98-1
Formula molecolare H14NiO11S
Molecular Weight (g/mol) 280.85
Numero MDL MFCD00149814
InChI Key OGKAGKFVPCOHQW-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo nickel ii sulfate heptahydrate, nickel sulfate heptahydrate, nickel 2+ sulfate heptahydrate, nickelous sulfate heptahydrate, unii-596idd57nr, sulfuric acid, nickel 2+ salt 1:1 , heptahydrate, nickel sulfate heptahydrate nickel and nickel compounds, ni.so4.7h2o, ksc492q3n, nickel sulfate-water 1/7
PubChem CID 61474
ChEBI CHEBI:53504
IUPAC Name nickel(2+);sulfate;heptahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Ni++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Nickel(II) sulfate heptahydrate
Forma fisica Crystalline
Quantità 250 g
Formula lineare NiSO4 · 7H2O
Numero UN UN3077
Peso formulazione 280.86g/mol
Percent Purity ≥99.0% (KT)
Imballaggio Flacone in polietilene
Densità 1.948g/mL at 25°C