Learn More
Nickel(II) sulfate hexahydrate, 98+%, ACS reagent
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescription
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Nickel(II) sulfate hexahydrate |
| Punto di fusione | 53.0°C |
| Colore | Blue-Green |
| CAS min. % | 98.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Forma fisica | Crystals |
| Quantità | 1 kg |
| Imballaggio | Flacone in plastica |
| Intervallo percentuale saggio | 98.0 to 102% (Complexometry) |
| Formula lineare | NiSO4·6H2O |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Nickel(II) sulfate hexahydrate
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- cancerogenicità Categoria 1A
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H332-Nocivo se inalato.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H372-Provoca danni agli organi.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H350i-Può provocare il cancro se inalato.
- H360D-Può nuocere al feto.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.