Learn More
Nickel(II) sulfate hexahydrate, 98%
Codice prodotto. 11371839
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2 kg
Dimensione della confezione:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Unit Size
11371839 2 kg 2kg
11361839 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11371839 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 012514.A3
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Add to basket
In nickel plating, as mordant in dyeing and in printing textiles | CAS: 10101-97-0 | H12NiO10S | 262.839 g/mol
Nickel sulfate hexahydrate is mainly used in Ni plating, as mordant in dyeing and in printing textiles, as a blackening agent for zinc and brass and in the fabrication of organic nickel salts. It is used as an effective catalyst for gas-phase dehydration of glycerol to acrolein. Nickel sulfate hexahydrate crystal is an efficient ultraviolet filter material. Columns used in biochemistry and molecular biology can be regenerated with nickel sulfate. It is used to prepare nickel carbonate, a precursor to pigments and nickel-based catalysts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10101-97-0
Formula molecolare H12NiO10S
Molecular Weight (g/mol) 262.839
Numero MDL MFCD00149813
InChI Key RRIWRJBSCGCBID-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo nickel sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate hexahydrate, nickel 2+ sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate, nickelsulfatehexahydrate, dsstox_cid_928, acmc-1c7xm, dsstox_rid_75872, ni.so4.6h2o, dsstox_gsid_20928
PubChem CID 5284429
ChEBI CHEBI:53437
IUPAC Name nickel(2+);sulfate;hexahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ni+2]
Specifications
Materiale o nome chimico Nickel(II) sulfate hexahydrate
Colore Green
pH 4.3 to 4.7
Forma fisica Crystalline
Quantità 2 kg
Intervallo percentuale saggio 98%
Formula lineare NiSO4·6H2O
Numero UN UN3288
Indice di Merck 14,6517
Informazioni di solubilità Very soluble in water,ethanol,ammonia.
Peso formulazione 262.86 (154.77 Anhydrous)
Percent Purity 98%
Odore Odorless
Densità 2.070 g/mL
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Nickel(II) sulfate hexahydrate
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • cancerogenicità Categoria 1A
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Hazard Statement
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H350i-Può provocare il cancro se inalato.
  • H360D-Può nuocere al feto.
  • H372-Provoca danni agli organi.
Precautionary Statement
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Nickel(II) sulfate hexahydrate