Learn More
Nickel(II) Sulfate Hexahydrate, ≥99.99% Trace Metals Basis, Honeywell™
Sfoglia Tutto Solstice Research Chemicals ProdottiDescrizione
- Forniamo reagenti e sostanze chimiche di laboratorio di alta qualità per laboratori analitici e chimici:
solventi – ACS per uso specifico (HPLC), ACS per uso generico, solventi per istologia e di grado reagente per sintesi chimica e altre applicazioni industriali.
Sostanze inorganiche – Sintesi chimica e chimica inorganica, inclusi acidi e basi essenziali, sali, metalli ed elementi e reagenti per reazioni chimiche.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Nickel(II) sulfate hexahydrate |
| Punto di fusione | 53°C |
| Colore | Green |
| pH | 4 to 6 (at 20°C) |
| Forma fisica | Solid |
| Quantità | 50 g |
| Formula lineare | NiSO4 · 6H2O |
| Numero UN | UN3077 |
| Informazioni di solubilità | In water 378g/L at 20°C |
| Peso formulazione | 262.85g/mol |
| Vedi altri risultati |