Learn More
Nickel(Ii) Sulfate Hexahydrate, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Dimensione della confezione:
100g
1kg
2.50kg
500g
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Nickel(Ii) Sulfate Hexahydrate |
| Quantità | 100 g |
| Formula lineare | NiSO4 · 6H2O |
| Numero UN | UN3077 |
| Peso formulazione | 262.85 |
| Percent Purity | 99% |
| Grado | Reagente ACS |
| Densità | Vapor Density: 2.07 (vs air) |