Learn More
Nickel(II) sulfate hexahydrate, Puriss. p.a., ACS Reagent, 99-102.0%, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15693460 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
100g
1kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15693460 100 g 100g
15613470 250 g 250g
15603470 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15693460 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 31483100G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Puriss. p.a., ACS Reagent, 99-102.0%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10101-97-0
Formula molecolare H12NiO10S
Molecular Weight (g/mol) 262.839
Numero MDL MFCD00149813
InChI Key RRIWRJBSCGCBID-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo nickel sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate hexahydrate, nickel 2+ sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate, nickelsulfatehexahydrate, dsstox_cid_928, acmc-1c7xm, dsstox_rid_75872, ni.so4.6h2o, dsstox_gsid_20928
PubChem CID 5284429
ChEBI CHEBI:53437
IUPAC Name nickel(2+);sulfate;hexahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ni+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Nickel(Ii) Sulfate Hexahydrate
Quantità 100 g
Formula lineare NiSO4 · 6H2O
Numero UN 3077
Peso formulazione 262.85g/mol
Percent Purity 99 to 102%
Grado ACS/puriss. p.a.
Densità Vapor Density: 2.07 (vs air)