Learn More
Nickel(II) trifluoromethanesulfonate, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15497378
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15497378 1 g 1g
15407388 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15497378 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H60878.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 60871-84-3 | Molecular Formula: C2F6NiO6S2 | Molecular Weight: 356.82 g/mol
It is used as a pharmaceutical intermediate and as OLED chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is used as a pharmaceutical intermediate and as OLED chemicals.
Solubility
Partly soluble in water.
Notes
Hygroscopic. Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 60871-84-3
Formula molecolare C2F6NiO6S2
Molecular Weight (g/mol) 356.82
Numero MDL MFCD00673740
InChI Key KVRSDIJOUNNFMZ-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo nickel ii trifluoromethanesulfonate, nickel ii triflate, nickel 2+ ditriflate, trifluoromethanesulfonic acid nickel ii salt, nickel triflate, acmc-209mmw, ni otf 2, nickelous trifluoromethanesulfonate, nickel 2+ ion ditriflate
PubChem CID 9820095
IUPAC Name nickel(2+);trifluoromethanesulfonate
SMILES [Ni++].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Nickel(II) trifluoromethanesulfonate
Punto di fusione 100°C to 106°C
Formula lineare Ni(OSO2CF3)2
Quantità 1 g
Sensibilità Hygroscopic
Informazioni di solubilità Partly soluble in water.
Peso formulazione 356.83
Percent Purity 96%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Nickel(II) trifluoromethanesulfonate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H350-Può provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Nickel(II) trifluoromethanesulfonate