Learn More
Nickel Isotopic Standard: Ni @ 10 μg/mL in 2% HNO3 (Enriched in Ni-61), VHG™
Codice prodotto. 30003122
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
Dimensione della confezione:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30003122 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Codice prodotto. 30003122 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGLIS61NI50
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Nickel Isotopic Standard: Ni @ 10 μg/mL in 2% HNO3 (Enriched in Ni-61)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Nickel 61
CAS 14928-10-0
Metodi ICP-MS
Nomi componenti o analita Nickel 61
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare 61Ni
Sinonimo 61Ni
SMILES [61Ni]
IUPAC Name Nickel 61
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Molecular Weight (g/mol) 60.93
Quantità 50 mL
Peso formulazione 60.9311 g/mol