Learn More
Nickel Metal Sheet, Pure, about 0.5mm, Fisher Chemical™
Catalog Number p-7073332
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
7440-02-0
Ni
58.69
MFCD00011137 MFCD06798735
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
935
CHEBI:28112
nickel
[Ni]
7440-02-0
Ni
58.69
MFCD00011137 MFCD06798735
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
935
CHEBI:28112
nickel
[Ni]
Punto di fusione 1455°C
Punti di ebollizione 2732°C
Quantità 100 g
Peso formulazione 58.7g/mol
Imballaggio Plastic container
Pressione del vapore 1mmHg 1810
Forma Solid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Nickel, metal sheet
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.