Learn More
Fisherbrand™ Micro spatole Chattaway in nichel
Codice prodotto. 11513482 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
100 mm
150 mm
200 mm
230 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) unitSize
11513482 200 mm pezzi 5
11503482 150 mm pezzi 5
11706447 100 mm pezzi 5
11533472 230 mm pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11513482
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.85€
    32.30€ / pezzi 5
    Risparmia 14.55€
    31% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 11-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Get optimum results when you use the nickel-based micro spatulas for your essential laboratory work. Ideal for Biology, Microbiology and Pharmaceutical Applications, the Fisherbrand™ Nickel Chattaway Micro Spatulas are widely used, sturdy, affordable, and resistant to most solvents.
  • Excellent resistance to many corrosive environments
  • High thermal and electrical conductivities
  • Low gas content and low vapor pressure
  • Nickel 200 spec (minimum 99.6% nickel content)
  • Bright finish
  • Length = 200mm
  • Spatula Blade width = 4mm
  • Centre barrel diameter 1.60mm - 'micro'
  • Spatula Blade One end flat, other end at 45° angle
  • Supplied in standard packs of 5
Specifica
Quantità Conf. da 5
Capacità (sistema metrico) 100 ml
Product Type Spatola Chattaway
Larghezza (sistema metrico) 4 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 3.6 mm
Dimensioni (L x P) 200 x 4 mm
Materiale Nichel
Lunghezza (sistema metrico) 200 mm