Learn More
Nickel, Ni/Cr, Alloy 718, N07718, ARMI∣MBH
Codice prodotto. 18001960
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18001960 1 Ea. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18001960 Fornitore ARMI/MBH N. del fornitore IARMNI71820G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
ARMI∣MBH produces high-quality metal alloy certified reference materials and set up standards for Spark-OES, ICP, and XRF elemental analysis. The offering includes steel, aluminum, titanium, nickel, cobalt, copper, magnesium, and more.
Nickel, Ni/Cr, Alloy 718, N07718, Ø38x19mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Aluminium/Boron/Carbon/Chromium/Cobalt/Copper/Hydrogen/Iron/Lead/Magnesium/Manganese/Molybdenum/Nickel/Niobium/Nitrogen/Oxygen/Phosphorus/Selenium/Silicon/Sulfur/Tantalum/Tin/Titanium/Tungsten/Vanadium/Zirconium
CAS 7440-02-0
Quantità 1 Ea.
Forma Disc