Learn More
Nickel Nitrate GFAA Matrix Modifier: 1% Ni(NO3)2 in 2% HNO3, VHG™
Codice prodotto. 18013030
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18013030 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18013030 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGMNIN1P100
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Nickel Nitrate GFAA Matrix Modifier: 1% Ni(NO3)2 in 2% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Nickel Nitrate
CAS 13138-45-9
Metodi AA/GFAA
Nomi componenti o analita Nickel Nitrate
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare Ni(NO3)2
Concentrazione 1%
Sinonimo Ni(NO3)2
SMILES [Ni+2].[O-][N+](=O)[O-].[O-][N+](=O)[O-]
IUPAC Name Nickel Nitrate
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Molecular Weight (g/mol) 182.7
Quantità 100 mL
Peso formulazione 182.7 g/mol