Learn More
Nickel Electro™ Spatole a una estremità in nichel
Codice prodotto. 11716567 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
120 mm
150 mm
180 mm
210 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) unitSize
11716567 120 mm Pezzo
11726567 150 mm Pezzo
11736567 180 mm Pezzo
11746567 210 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11716567
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18.10€
    12.21€ / pezzi 1
    Risparmia 5.89€
    32% Sconto
Spedizione stimata: 17-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Uno strumento per due attività. Gli strumenti combinati per doppio uso spatola/cucchiaio in nichel Nickel Electro™ consentono di misurare i liquidi e le polveri con il cucchiaio e di dividere e separare i materiali con la spatola.
Use one tool for two jobs. Nickel Electro™ Nickel Dual Spoon/Spatula Combo Utensils measure liquids and powders with the spoon end and divide and separate materials with the spatula end.
Dual-use utensil measures liquids and fine powders with the spoon end; divides and separates materials with the spatula end.
  • Manufactured from Nickel.
Specifica
Quantità 1
Capacità (sistema metrico) 2 ml
Product Type Spatola
Larghezza (sistema metrico) 20 mm
Dimensioni (L x P) 120 x 20 mm
Materiale Nichel
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm