Learn More
Nickel, plasma standard solution, Specpure™ Ni 1000μg/mL
Codice prodotto. 11430350
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Tamaño de la unidad
11430350 500 mL 500mL
11331399 50 mL 50mL
11321399 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11430350 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 013839.AP
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 7440-02-0 | Ni | 58.69 g/mol
Nickel, plasma standard solution is used as a standard solution in analytical chemistry and atomic absorption spectroscopy. It is also used as a single-element standard solution for plasma emission spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 7440-02-0 , 7697-37-2 , 7732-18-5
Molecular Weight (g/mol) 58.69
InChI Key PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
IUPAC Name nickel
SMILES [Ni]
Especificaciones
Materiale o nome chimico Nickel
Pressione del vapore 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Forma fisica Liquid
Formula molecolare Ni
Numero MDL MFCD00011137 MFCD06798735
Colore Incolore
Solubilità Miscible with water
Tipo Analytical Standard
Quantità 500 mL
Grado Specpure
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Nitric acid: 5.0%; Nickel: 0.1%; Water: 94.9%
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.