Learn More
Fisherbrand™ Nickel/Plastic Bosshead
For use with rods with a maximum diameter of 16mm.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.09000kg
Codice prodotto. 11755386
  • 14.90€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Supplied individually
  • With nickel plated steel screw
Specifica
Specifica
1 Ea.
Nickel, Plastic
For Rods up to 16mm dia.
Bosshead Clamp
Nickel plated brass screw Fitted blue Plastic headed screw
16 mm