Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Pinze nichelate con ganasce rivestite in vinile
Codice prodotto. 10208821
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
30 to 80 mm
Da 12 a 25 mm
Da 20 a 40 mm
Da 38 a 60 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
10208821 Da 12 a 25 mm Pezzo
10533762 Da 20 a 40 mm Pezzo
10700703 Da 38 a 60 mm Pezzo
10288861 30 to 80 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10208821 Fornitore Usbeck Laborgeraete™ N. del fornitore 2544
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Secure delicate glassware in the laboratory with Usbeck Laborgeraete™ Nickel-plated Clamps. The double-sided opening mechanism allows jaws to spread evenly for stabilization and balance. .
  • Zinc diecasting
  • Powdercoated
  • Nickel plated vinyl coated jaws
Specifica
Quantità 1 ciascuno
Tipo Clip
Materiale Nichelato
Diametro (sistema metrico) Da 12 a 25 mm
Lunghezza (sistema metrico) 235 mm
Rivestimento Vinile