Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Hook Connector, Nickel-Plated Zinc
Codice prodotto. 15296976 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
0 to 0.5 in. dia. Rods
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
15296976 0 to 0.5 in. dia. Rods Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15296976 Fornitore Cole-Parmer™ Essentials N. del fornitore 0804130
Spedizione stimata: 11-01-2027
Connect rods and/or clamps to your frame or build a custom lab frame with this Nickel-Plated Zinc Hook Connector.
  • Use with 1/2 in. (12.7 mm) diameter frame rods.
  • Allows one-handed assembly of two components with one adjustment screw.
Specifica
Tipo Hook Connector
Da utilizzare con (apparecchiatura) 0 to 0.5 in. dia. Rods
Lunghezza (sistema imperiale) 1.9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 47.24 mm
Materiale Nickel Plated Zinc
Quantità 1 Ea.