Learn More
Nickel powder, spherical, APS 5-15 micron, 99.8% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Nickel powder |
| Quantità | 100 g |
| Odore | Odorless |
| Dimensione particelle | APS 5 to 15 Micron |
| Peso | Apparent density: 3g/cm3 to 5g/cm3 |
| Forma | Spherical Powder |
| Note percentuale saggio | (metals basis) |
| Numero UN | UN3089 |
| Percent Purity | 99.8% |
Sicurezza e movimentazione
- Nickel powder
- Pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- cancerogenicità Categoria 2
- Solido infiammabile Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
- H228-Solido infiammabile.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H372-Provoca danni agli organi.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: Nickel