Learn More
Alfa Aesar™ Nickel sputtering target, 76.2mm (3.0 in.) dia. x 6.35mm (0.250 in.) thick, 99.99% (metals basis)
Codice prodotto. 15444815
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15444815 1 Ea. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15444815 Fornitore Alfa Aesar™ N. del fornitore 040877.KS
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico Nickel sputtering target
Nota nome 76.2mm (3.0 in.) dia. x 6.35mm (0.250 in.) thick
CAS 7440-02-0
Quantità 1 Ea.
Odore Odorless
Note percentuale saggio (metals basis)
Formula molecolare Ni
Numero MDL MFCD00011137 MFCD06798735
Sinonimo raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
InChI Key PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ni]
IUPAC Name nickel
Molecular Weight (g/mol) 58.69
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
Percent Purity 99.99%