Learn More
Cole-Parmer™ Nickel/Stainless Steel Lab Spatulas
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
16.51 cm
18.1 cm
20.32 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 3
Descrizione
Designed for precise sampling of powders or salts. Nickel/stainless steel spatulas come in a variety of end styles.
- Nickel/SS Lab Spatulas
- Available with a glazed or mirror finish
- Easy to clean
- Multiple sizes and tyles to fit a variety of laboratory needs
- Pack of 3
Specifica
Specifica
| Quantità | 3 Pk. |
| Forma | Round End |
| Product Type | Laboratory Spatula |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 7.125 in. |
| Materiale | Stainless Steel (304), Nickel |
| Tipo di maniglia | Round End |
| Lunghezza (sistema metrico) | 18.1 cm |