Learn More
Cole-Parmer™ Nickel/Stainless Steel Lab Spatulas
Designed for precise sampling of powders or salts. Nickel/stainless steel spatulas come in a variety of end styles.
24.45€ - 36.20€
Specifica
Quantità | 3 Pk. |
---|---|
Product Type | Laboratory Spatula |
Materiale | Stainless Steel (304), Nickel |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12363800
|
Cole-Parmer™
06369-03 |
16.51 cm |
24.45€
pezzi 3 |
Spedizione stimata: 18-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11705938
|
Cole-Parmer™
06369-06 |
20.32 cm |
36.20€
pezzi 3 |
Spedizione stimata: 18-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15129032
|
Cole-Parmer™
06369-07 |
18.1 cm |
34.40€
pezzi 3 |
Spedizione stimata: 18-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Designed for precise sampling of powders or salts. Nickel/stainless steel spatulas come in a variety of end styles.
- Nickel/SS Lab Spatulas
- Available with a glazed or mirror finish
- Easy to clean
- Multiple sizes and tyles to fit a variety of laboratory needs
- Pack of 3
Specifica
3 Pk. | |
Laboratory Spatula | |
Stainless Steel (304), Nickel |