Learn More
Nickel Sulfate Hexahydrate, TRC
Codice prodotto. 30426067
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30426067 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30426067 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN9010631G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Nickel(II) Sulfate Hexahydrate
CAS 10101-97-0
Quantità 1 g
Formula molecolare 6 H2 O . Ni . O4 S
Sinonimo Nickel Sulfate Hexahydrate, Sulfuric acid','nickel(2+) salt','hydrate (1:1:6), Sulfuric acid','nickel(2+) salt (1:1)','hexahydrate (8CI,9CI), Nickel monosulfate hexahydrate, Nickel sulfate (NiSO4) hexahydrate, Nickel sulfate hexahydrate, Nickel sulfate hydrate (NiSO4.6H2O), Nickel(2+) monosulfate hexahydrate, Nickel(2+) sulfate hexahydrate, Nickel(II) sulfate hexahydrate
InChI Formula InChI=1S/Ni.H2O4S.6H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);6*1H2/q+2;;;;;;;/p-2
SMILES O.O.O.O.O.O.[Ni+2].[O-]S(=O)(=O)[O-]
IUPAC Name nickel(2+);sulfate;hexahydrate
Molecular Weight (g/mol) 262.848
Peso formulazione 261.95