Learn More
Nickel wire, 0.5mm (0.02in) dia, annealed, 99.5% (metals basis)
Product Code. 11351308
Change view
Click to view available options
Quantità:
5 m
25 m
100 m
500 m
Unit Size:
100m
25m
500m
5m
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità unitSize
11351308 5 m 5m
11331308 25 m 25m
11341308 100 m 100m
11361308 500 m 500m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 11351308 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 010250.G5
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Add to basket
Form: Approx.1.75g/m, Temper: soft | CAS: 7440-02-0 | Ni | 58.69 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-02-0
Formula molecolare Ni
Molecular Weight (g/mol) 58.69
Numero MDL MFCD00011137 MFCD06798735
InChI Key PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
IUPAC Name nickel
SMILES [Ni]
Specifications
Materiale o nome chimico Nickel wire
Nota nome 0.5mm (0.02 in.) dia, annealed
Densità ≈1.75g/m
Quantità 5 m
Odore Odorless
Note percentuale saggio (metals basis)
Percent Purity 99.5%
compliance-icons
Product Identifier
  • Nickel wire
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Hazard Statement
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H372-Provoca danni agli organi.
Precautionary Statement
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Nickel