Learn More
Niclosamide, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15702987 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15702987 25 g 25g
15712987 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15702987 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 461840250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 50-65-7
Formula molecolare C13H8Cl2N2O4
Molecular Weight (g/mol) 327.12
Numero MDL MFCD00057597
InChI Key RJMUSRYZPJIFPJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo niclosamide, 5-chloro-n-2-chloro-4-nitrophenyl-2-hydroxybenzamide, niclocide, bayluscid, phenasal, tredemine, fenasal, yomesan, dichlosale, helmiantin
PubChem CID 4477
IUPAC Name 5-chloro-N-(2-chloro-4-nitrophenyl)-2-hydroxybenzamide
SMILES OC1=CC=C(Cl)C=C1C(=O)NC1=CC=C(C=C1Cl)[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Niclosamide
Punto di fusione 225.0°C to 230.0°C
Intervallo percentuale saggio 97% min. (HPLC)
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: sparingly soluble in ethanol, chloroform, ether
Peso formulazione 327.12
Percent Purity 97+%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Niclosamide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Indicazioni di pericolo
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Niclosamide