Specifica
| Materiale o nome chimico | Niclosamide |
| Punto di fusione | 225.0°C to 230.0°C |
| Intervallo percentuale saggio | 97% min. (HPLC) |
| Quantità | 100 g |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: sparingly soluble in ethanol, chloroform, ether |
| Peso formulazione | 327.12 |
| Percent Purity | 97+% |