Learn More
Niclosamide, MedChemExpress
Descrizione
Niclosamide (BAY2353) is an orally active antihelminthic agent used in parasitic infection research. Niclosamide is a STAT3 inhibitor with an IC50 of 0.25 μM in HeLa cells. Niclosamide has biological activities against cancer, inhibits DNA replication in Vero E6 cells.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Niclosamide |
| Forma fisica | Powder |
| CAS | 50-65-7 |
| Colore | Off-White |
| Quantità | 5 g |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C13H8Cl2N2O4 |
| Da utilizzare con (applicazione) | COVID-19-immunoregulation |
| Sinonimo | BAY2353 |
| Informazioni di solubilità | DMF : 5 mg/mL (15.28 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 4.55 mg/mL (13.91 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only