Learn More
Niclosamide, Mikromol™
Codice prodotto. 17933406
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17933406 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17933406 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0361.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Niclosamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Niclosamide
CAS 50-65-7
Nomi componenti o analita Niclosamide
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C13 H8 Cl2 N2 O4
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Niclosamide anhydrous, 5-Chloro-N-(2-chloro-4-nitrophenyl)-2-hydroxybenzamide, Benzamide, 5-chloro-N-(2-chloro-4-nitrophenyl)-2-hydroxy-Salicylanilide, 2',5-dichloro-4'-nitro- (8CI), 2-Chloro-4-nitrophenylamide-6-chlorosalicylic acid, 2-Hydroxy-5-chloro-N-(2-chloro-4-nitrophenyl)benzamide, 2',5-Dichloro-4'-nitrosalicylanilide, 5-Chloro-2'-chloro-4'-nitrosalicylanilide, 5-Chloro-N-(2-chloro-4-nitrophenyl)-2-hydroxybenzamide, 5-Chloro-N-(2'-chloro-4'-nitrophenyl)salicylamide, BAY 2353, Bayer 2353, Bayluscid, Cestocid, Cestocide, Devermin, Devermine, Fedal-Telmin, Fenasal, HL 2447, Helmiantin, Iomesan, Lintex, Mansonil, Mato, N-(2-Chloro-4-nitrophenyl)-5-chlorosalicylamide, N-(2'-Chloro-4'-nitrophenyl)-5-chlorosalicylamide, NSC 178296, Nasemo, Niclocide, Niclosamide, Phenasal, Radeverm, Ruby, Sagimid, Sulqui, Tredemine, Utosamide, Vermitid, Vermitin, WR 46234, Yomesan, Zestocarp
InChI Formula InChI=1S/C13H8Cl2N2O4/c14-7-1-4-12(18)9(5-7)13(19)16-11-3-2-8(17(20)21)6-10(11)15/h1-6,18H,(H,16,19)
SMILES Oc1ccc(Cl)cc1C(=O)Nc2ccc(cc2Cl)[N+](=O)[O-]
IUPAC Name 5-chloro-N-(2-chloro-4-nitrophenyl)-2-hydroxybenzamide
Molecular Weight (g/mol) 327.12
Quantità 250 mg
Peso formulazione 325.9861 g/mol