Learn More
Nicorandil, 98+%
Codice prodotto. 15443579
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15443579 250 mg 250mg
15433579 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15443579 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J60879.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
A vasodilator that activates ATP-sensitive potassium channels | CAS: 65141-46-0 | C8H9N3O4 | 211.18 g/mol
A vasodilator that activates ATP-sensitive potassium channels
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 65141-46-0
Formula molecolare C8H9N3O4
Molecular Weight (g/mol) 211.18
Numero MDL MFCD00186520
InChI Key LBHIOVVIQHSOQN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo nicorandil, ikorel, 2-nicotinamidoethyl nitrate, adancor, dancor, nicorandilum, sigmart, 2-pyridine-3-carbonylamino ethyl nitrate, n-2-hydroxyethyl nicotinamide nitrate, nicorandilum inn-latin
PubChem CID 47528
ChEBI CHEBI:31905
IUPAC Name 2-[(pyridin-3-yl)formamido]ethyl nitrate
SMILES [O-][N+](=O)OCCNC(=O)C1=CC=CN=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Nicorandil
Punto di fusione 92°C to 93°C
Colore White
Quantità 250 mg
Indice di Merck 14,6521
Peso formulazione 211.17
Percent Purity ≥98%
Forma fisica Powder