Learn More
Nicorandil, LoGiCal
Codice prodotto. 30458049
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30458049 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30458049 Fornitore LoGiCal N. del fornitore LGCFOR0924.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Nicorandil
CAS 65141-46-0
Nomi componenti o analita Nicorandil
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C8 H9 N3 O4
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Nicorandil, 3-Pyridinecarboxamide, N-[2-(nitrooxy)ethyl]- (9CI), 2-Nicotinamidoethyl nitrate, Dancor, Ikorel, N-(2-Hydroxyethyl)nicotinamide nitrate, N-(2-Hydroxyethyl)nicotinamide nitrate ester, N-(2-Nitrooxyethyl)nicotinamide, Perisalol, SG 75, Sigmart, U 64417
InChI Formula InChI=1S/C8H9N3O4/c12-8(7-2-1-3-9-6-7)10-4-5-15-11(13)14/h1-3,6H,4-5H2,(H,10,12)
Tipo di soluzione Neat
SMILES [O-][N+](=O)OCCNC(=O)c1cccnc1
IUPAC Name 2-(pyridine-3-carbonylamino)ethyl nitrate
Industry Type Clinical Testing
Molecular Weight (g/mol) 211.17
Quantità 10 mg
Peso formulazione 211.0593 g/mol