Learn More
Nicorandil, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Nicorandil |
| CAS | 65141-46-0 |
| Formula molecolare | C8 H9 N3 O4 |
| Quantità | 250 mg |
| Sinonimo | Nicorandil, 3-Pyridinecarboxamide','N-[2-(nitrooxy)ethyl]- (9CI), 2-Nicotinamidoethyl nitrate, Dancor, Ikorel, N-(2-Hydroxyethyl)nicotinamide nitrate, N-(2-Hydroxyethyl)nicotinamide nitrate ester, N-(2-Nitrooxyethyl)nicotinamide, Perisalol, SG 75, Sigmart, U 64417 |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H9N3O4/c12-8(7-2-1-3-9-6-7)10-4-5-15-11(13)14/h1-3,6H,4-5H2,(H,10,12) |
| SMILES | [O-][N+](=O)OCCNC(=O)c1cccnc1 |
| IUPAC Name | 2-(pyridine-3-carbonylamino)ethyl nitrate |
| Molecular Weight (g/mol) | 211.17 |
| Peso formulazione | 211.0593 |