Learn More
R&D Systems™ Nicotinamide
Codice prodotto. 18716225
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18716225 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18716225 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore TB4106RMU/500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    608.77€
    553.35€ / 500mg
    Risparmia 55.42€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Nicotinamide synthesized to Ancillary Material Grade
TB4106-RMU is an Ancillary Material Grade version of Nicotinamide (Cat. No. 4106). Suitable for use as an ancillary reagent in the further manufacturing of cell therapies.
Find out more about our Ancillary Material Grade product range.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Pyridine-3-carboxamide
CAS 98-92-0
Quantità 500 mg
Linea di prodotti Tocris
Bersaglio PARP
Formula molecolare C6H6N2O
Purezza 0.99